Homogenisatoren, conisch
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 162 EUR
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Homogenisatoren, conisch
Homogenisatoren Potterbuizen
Vijzel van borosilicaatglas, PTFE stamper met roestvrijstalen schacht. Draagbare homogenisator met conisch oppervlak, waardoor voorafgaande verkleining mogelijk wordt, gevolgd door de doorvoer via het cilindrische gedeelte voor de laatste homogeniseringsstap. De maalefficiëntie wordt verbeterd en er is minder tijd nodig vergeleken met de Tenbroeck- en Potter-Elvehjem-procédés. Voor zachte weefsels zoals hersenweefsel.
  • De speling tussen stamper en vijzel bedraagt 0,1 tot 0,15 mm
De roestvrijstalen schacht Ø 6,3 mm is lang genoeg om in de spankop vanMore Product Information