Ankerroerders
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 296 EUR
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Ankerroerders
Roerders Roergereedschap
PTFE roerders: Deze roerdertools hebben een roestvrijstalen as met PTFE-coating. Het roerblad met U-vorm is volledig van PTFE. Ideaal voor het mengen van viskeuze vloeistoffen. Krachtige tangentiële stroming met schuifsnelheid binnen het margegebied; weinig sediment op de wand van het vat.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot +250 °C
PTFE-bladen: Duurzame PTFE-roerbladen met set van PTFE/PEEK-schroefklemmen, ideaal voor het mengen van viskeuze vloeistoffen. Krachtige tangentiële stroming met schuifsnelheid binnenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable