VWR®, Roerassen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
441-0253EA 67.6 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Roerassen
Roerders Roerassen
PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden krassen in de roerrecipiënten voorkomen.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot 280 °C
Bestelinformatie: Roerbladen moeten afzonderlijk worden besteld.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable