Schroefbladroerders, vierbladig
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 790 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Schroefbladroerders, vierbladig
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal. Verplaatst het te mengen materiaal van de bovenzijde van de recipiënt naar de onderzijde. Plaatselijke afschuifkrachten.
  • Voor gemiddeld tot hoog toerentalbereik
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen met een lage tot middelhoge viscositeit
  • Creëren van een axiale stroming in de recipiënt