Roerstaven met schoepbladen
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 727 EUR
441-2944 441-2942 441-2943
Roerstaven met schoepbladen
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal. Rustig roeren met minimale turbulentie.
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen bij lage tot middelhoge toerentallen
  • Creëren van een tangentiële stroming
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable