Magnetische roerders, serie C-MAG MS
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 543 EUR
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Magnetische roerders, serie C-MAG MS
Roerders Magnetische roerders
Compacte roerders met een chemisch resistente keramische top. Het verhoogde bedieningspaneel minimaliseert contact met morsen.
  • Krachtige motor
  • Sterke magnetische hechting voorkomt ontkoppeling van de roerstaaf
  • Microprocessorbesturing stuurt feedback naar de motor om constante snelheid te behouden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21