Magnetische roerders met meerdere roerplaatsen, serie MIXdrive
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
40215 40206 40260 40060 40006 40015
442-0787EA 2312 EUR
442-0787 442-0786 442-0788 442-0785 442-0783 442-0784
Magnetische roerders met meerdere roerplaatsen, serie MIXdrive
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
De hermetisch afgedichte, roestvrijstalen behuizing is water-, bacterie- en stofdicht. Bedrijfstemperaturen voor basic-versie tot 50° C; voor HT-versie tot 95 °C ondergedompeld in waterbaden, tot 200 °C in ovens.
  • Onderhouds- en slijtagevrije inductieve aandrijving
  • 100% gesynchroniseerd, schokvrij roeren
  • Onderdompelbaar in water- en oliebaden
  • Geschikt voor gebruik in CO₂-incubatore
SoftStart voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling