Magnetische roerders, MST en MST Digital
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
F203A0440 F203A0450
442-1178EA 86 EUR
442-1178 442-1179
Magnetische roerders, MST en MST Digital
Roerders Magnetische roerders
Compacte magnetische roerders die ideaal zijn voor microtitratie, BOD, microbiologie en biochemie. De robuuste eenheden zijn krachtig en hun technopolymeer behuizing zijn bestendig tegen chemicaliën. MST Digital heeft een helder digitaal scherm voor nauwkeurige controle van het toerental en een geïntegreerde timer (1 tot 900 minuten of continue modus) voor onbeheerd gebruik.
  • Wit oppervlak voor zichtbaarheid van deeltjes en kleurveranderingen
  • Lange levensduur
  • Blijven koel, zelfs bij langdurig continu gebruik
  • Uitstekende toerentalregeling, zelfs bij lage
More Product Information