VWR®, Roerstaven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
442-4537EA 50 EUR
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Roerstaven
Roerders Roerstaven
PTFE met stalen kern.
  • Inert en krassen niet, kunnen worden gebruikt tot 280 °C