Magnetische roerstaafjesvangers
Leverancier: COWIE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
004.1300 004.1450 004.1350
442-9912EA 7.4 EUR
442-9912 442-9330 442-0158
Magnetische roerstaafjesvangers
Roerders Roergereedschap
PP -coating, krachtige Alnico V magneetkern en hangende ring aan één zijde. Voor het verwijderen van roermagneten uit bekers.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig, geschikt voor toepassingen met hoge en lage temperatuur