Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
F202A0173 F202A0175
444-0745EA 210 EUR
444-0745 444-0746
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Schudapparaten Vortexmengers
Mengers met laag profiel en ergonomisch ontwerp, met verhoogde stabiliteit. Epoxy gelakte zinklegering biedt een uitstekende chemische en corrosiebestendigheid. Drie antislipvoetjes absorberen trillingen en verbeteren de stabiliteit op het werkblad.
CLASSIC is ideaal voor uiteenlopende mengtoepassingen. Het apparaat beschikt over twee bedieningsmodi, automatische aanraakmodus en continu, en biedt de mogelijkheid de trillingsfrequentie te wijzigen.
Speciale hendel zorgt voor maximale stabiliteit, afhankelijk van de geselecteerde bedieningsmodus
WIZARD bevat optische technologie. HetMore Product Information