VWR®, Plateaukantelschudder
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
444-0756EA 1040 EUR
444-0756 444-0757 444-0758
VWR®, Plateaukantelschudder
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
Schommelplatformschudder met laag profielontwerp kan in de meeste zuurkasten en incubators worden gebruikt. De gegoten aluminium basis biedt duurzaamheid en stabiliteit, het morsbestendige ontwerp leidt vloeistoffen weg van de interne componenten. Nauwkeurige snelheidsregeling zorgt voor een soepele schommelbeweging op lage snelheid tot één min⁻¹.
  • Microprocessorbesturing zorgt voor elektronische aanpassing van de kantelhoek van nul tot 15° terwijl de unit in werking is
  • LED-display toont tegelijkertijd snelheid, kantelhoek en tijd
  • Timer van 1 s tot 160 uur,