Rolschudders, Roller 6 en 10 , basic en digital
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1820 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Rolschudders, Roller 6 en 10 , basic en digital
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
Rolschudders met 6 of 10 rollen, voor vloeiende kantel- en rolbewegingen. Basismodellen hebben een vaste snelheid en digitale eenheden beschikken over een traploos instelbaar toerental. Worden gebruikt voor het mengen van bloedmonsters, vaste en vloeibare suspensies en viskeuze stoffen. De apparaten kunnen worden gebruikt met alle conventionele buisjes en cilindrische flessen. Eenvoudig verwijderbare rollen maken snelle reiniging mogelijk in geval van gemorste monsters.
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een incubator of koelruimte
  • Geschikt voor
More Product Information