Minischudder met cirkelbeweging, KM CO2
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6136000
444-1283EA 2800 EUR
444-1283
Minischudder met cirkelbeweging, KM CO2
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
De KM CO₂ schudder is ideaal voor de ontwikkeling van celculturen. Deze schudder is robuust met roestvrijstalen onderdelen en speciaal ontworpen voor gebruik in incubatoren met maximum 20% CO₂ concentratie.
  • KM CO2 heeft een continue of een via timer geregelde werking van 0 tot 99 uur 59 minuten
  • De externe regelaar met LED-scherm zorgt voor een eenvoudige regeling buiten de incubator
  • Kan gebruikt worden bij 4 tot 45 °C en 95% relatieve vochtigheid (zonder condensatie), in een incubator of koelruimte
  • Directe aandrijving met laag onderhoud zorgt voor een