Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 728 EUR
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Vortex schudapparaten, Vortex-Genie®
Schudapparaten Vortexmengers
Robuuste en betrouwbare vortexmengers met solide metalen behuizing en rubbervoetjes die voorkomen dat de apparaten over het werkblad gaan bewegen. De Vortex-Genie® 1, voorzien van touch-modus en vast toerental, is ideaal voor het krachtig vortexen van moeilijk te mengen monsters.
  • Breed assortiment opzetstukken verkrijgbaar
  • Timerfunctie van vortexapparaat Genie® 2T: in touch-modus 1 to 60 s, in handsfreemodus 1 to 60 min. of continue werking
  • Kan in een koelruimte of broedstoof worden gebruikt
De Vortex-Genie® 2 beschikt over een instelbaar toerentalMore Product Information