VWR®, Schudapparaat voor microplaten, hoge snelheid
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
444-7016EA 7700 EUR
444-7016
VWR®, Schudapparaat voor microplaten, hoge snelheid
Schudapparaten Schudapparaten voor microplaten
Ideaal voor toepassingen in de moleculaire biologie, mechanische en chemische cellysis, het mengen van weefselmonsters, het mengen van cytogenetische suspensies en het vortexen van celsuspensies. Shaker is ook ideaal voor het emulgeren van bipolaire stroperige vloeistoffen en voor het mengen van vloeistoffen in buisjes met een kleine diameter. Specifiek ontworpen om microplaten te schudden en/of te vortexen in getimede of continue modus. Shaker heeft een programmeerbare getimede modus van 1 s tot 160 uur. Snelheid en tijd kunnen eenvoudig worden aangepast met de pijlen omhoog/omlaag op hetMore Product Information