VWR®, Kroezen, Porselein
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
459-0209EA 30.9 EUR
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Kroezen, Porselein
Kroezen
Porselein, van binnen en van buiten geglazuurd, behalve de bodem.
  • Bestand tegen een maximale temperatuur van 1000 °C
Deksels afzonderlijk verkrijgbaar.
Lids are available separately.
Certificaten: Conform DIN 12904.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable