VWR®, Modulaire Verwarmingsblokken en Accessoires voor Blokverwarmers

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

460-3211EA 147 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Modulaire Verwarmingsblokken en Accessoires voor Blokverwarmers
Blokverwarmers Blokken
Vervaardigd uit een blok massief geanodiseerd aluminium.

  • Nauw contact tussen buisjes en blokwanden zorgt dat de warmte optimaal wordt vastgehouden
  • Ieder blok heeft een thermometerboring voor de meting van bloktemperatuur

Enkele blok b×d×h: 95×76×51 mm

Dubbele blok b×d×h: 95×152×57 mm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR