Vloeistoffen voor baden
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: out of 5
8940111 8940114 8940115 8940125 8940100 8940101 8940103 8940104 8940105 8940107 8940109 8940124 8940102 8940133 8940132 8940138 8940139 8940140 8940141 8940108 8940106 8940142 8940143 8940113
461-3102EA 430 EUR
461-3102 461-3103 461-0226 461-3122 461-0111 461-0110 461-0120 461-0131 461-0130 461-0140 461-0225 461-0474 461-0121 461-0478 461-0477 461-0875 461-0876 461-0877 461-0878 461-0151 461-0141 JULA8940142 JULA8940143 JULA8940113
Vloeistoffen voor baden
Vloeistoffen voor circulatiebaden
Deze badvloeistoffen zijn zorgvuldig geselecteerd en getest tijdens langdurig gebruik. De vloeistoffen kunnen worden toegepast in combinatie met verwarmings- en koelcirculatiethermostaten in situaties waarin water niet als badvloeistof kan worden gebruikt. De keuze van de badvloeistof is essentieel voor het beste resultaat bij temperatuurregeling en bedrijf van de circulatiethermostaat.
  • Lage toxiciteit en vrijwel reukloos
  • Hoge stabiliteit en goede warmtegeleiding
  • Lage viscositeit en geringe oxidatiegevoeligheid