Hogetemperatuurthermostaten, model Forte HT
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13092 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Hogetemperatuurthermostaten, model Forte HT
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Verwarmingscirculatoren
De circulatiethermostaten voor hoge temperaturen zijn geschikt voor temperatuurtoepassingen tot 400 °C en beschikken over een krachtig verwarmingsvermogen, dat zeer korte opwarmtijden en snelle compensatie van endotherme reacties mogelijk maakt. De toepassingen omvatten gebruik met reactors, autoclaven, distilleerkolommen, miniplant- en proefinstallaties en productievoorzieningen. Dankzij het gesloten omloopsysteem behoudt de badvloeistof haar eigenschappen , terwijl onaangename reuk en dampen ook bij hoge temperaturen niet kunnen ontsnappen.
  • Automatische opwarming zorgt voor
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable