Baden en deksels, roestvrij staal, ST-serie
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
ST26 ST12 ST18 ST38 ST5 LST12 LST26 LST38
461-0674EA 986 EUR
461-0674 461-0672 461-0673 461-0675 461-0676 GRANLST12 GRANLST26 GRANLST38
Baden en deksels, roestvrij staal, ST-serie
Baden Waterbaden, ongeroerd
Hoogwaardige baden die zijn vervaardigd van corrosiebestendig roestvrij staal voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Leverbaar in vijf maten: 5, 12, 18, 26 en 38 liter, voor een uitgebreide reeks toepassingen.
  • Alle baden worden geleverd met montagebrugplaat. Modellen van 12 liter of meer zijn voorzien van een montageplaat waarmee de Optima™-thermostaat in twee standen op de tank kan worden geplaatst, wat optimaal gebruik van het werkblad mogelijk maakt
  • Baden van 12 liter of meer zijn uitgerust met en aftapkraan voor eenvoudige lediging en bieden
More Product Information