Kalibratiethermostaten, RE en Proline serie
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
L001919 L001920 L001921 L001922 L001923 L001924 L001925 L001926 L001927 L001928 L001929 L001930 L001931 L001932 L001933 L001934
LAUDL001919EA 6930 EUR
LAUDL001919 LAUDL001920 LAUDL001921 LAUDL001922 461-1202 461-1203 461-1200 461-1201 LAUDL001927 LAUDL001928 LAUDL001929 LAUDL001930 LAUDL001931 LAUDL001932 LAUDL001933 LAUDL001934
Kalibratiethermostaten, RE en Proline serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Kalibratiethermostaten
Kalibratiethermostaten zijn ontworpen voor toepassingen in kalibratielaboratoria, zoals ISO, DKD, NAMAS en UKAS, en voldoen aan de eisen conform DIN EN ISO 9001:2000. De eenheden bieden een uitstekende temperatuurstabiliteit en distributie over een groot temperatuurbereik in de testruimte. Ze bezitten een in hoogte instelbare bruikbare ruimte en een afzonderlijke voorruimte. Alle modellen hebben een RS232-interface. Aansluitmogelijkheid voor PT100 referentiesensor, behalve bij RE 212 J.
  • Temperatuuruniformiteit van ±0,01 K
  • RE-modellen hebben een variopomp met 5