Koelthermostaten, Proline Kryomate
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
L001653 L001654 L001655 L001657 L001658 L001659
461-1298EA 31060 EUR
461-1298 461-1301 461-1303 461-1299 461-1302 461-1304
Koelthermostaten, Proline Kryomate
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
De Proline Kryomats zijn compacte vloerstaande koelthermostaten die standaard zijn uitgerust met de Command-regelkop. Deze beschikt over een grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting en werkelijke waarden met een resolutie van 0,1/0,01 of 0,001 °C, gegevensinvoer via de cursortoetsen of numerieke softkeys. Het display biedt goed afleesbare tekstberichten en grafische weergaven van opeenvolgende temperatuurcurves en is menugestuurd in vier talen (Duits, Engels, Frans en Spaans). Met de grote badopening en volumes tot 40 liter is dit assortiment vooral nuttig voor interne toepassingen.