Gekoelde circulatiethermostaten, serie FL
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 4865 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Gekoelde circulatiethermostaten, serie FL
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Compacte, ergonomisch ontworpen koelers die zijn uitgerust met geïntegreerde roestvrijstalen baden met grote volumes. Modellen kunnen lucht- of watergekoeld zijn. Onder andere geschikt voor gebruik in combinatie met roterende verdampers, autoclaven, reactievaatjes en voor routinematige koelwerkzaamheden in laboratoria. In alle apparaten is een LED display voor de werkelijke/ingestelde temperaturen in het spatwaterdichte toetsenbord geïntegreerd en is de behuizing voor een eenvoudige verplaatsing voorzien van verzonken handgrepen. Een scharnierende lade fungeert als compartiment voor deMore Product Information