Temperatuurregelsystemen, Unistat serie
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1021.0015.01 1021.0016.01 1021.0017.01 1023.0011.01 1030.0003.01 1030.0004.01 1030.0001.01 1041.0004.01 1041.0007.01 1041.0010.01 1030.0007.01 1032.0011.01 1002.0046.01 1000.0037.01 1000.0039.01 1000.0040.01 1002.0045.01
461-6013EA 0 EUR
461-6013 461-6014 461-6015 461-6016 461-0562 461-0832 461-0743 461-1053 461-1054 461-1055 461-1051 HUBE1032.0011.01 HUBE1002.0046.01 HUBE1000.0037.01 HUBE1000.0039.01 HUBE1000.0040.01 HUBE1002.0045.01
Temperatuurregelsystemen, Unistat serie
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Temperatuurregelsystemen
Unistats® zijn de ideale oplossing voor snel en nauwkeurig temperatuurbeheer van extern verbonden toepassingen. Deze compacte apparaten maken prestaties mogelijk die eerder onmogelijk waren, bieden snelle temperatuurwijzigingen en kunnen over een groot temperatuurbereik worden gebruikt zonder dat de vloeistof moet worden vervangen. Er zijn meer dan 60 modellen om uit te kiezen, van slanke torenbehuizingen tot platte ontwerpen met een koelvermogen van 0,7 tot 130 kW. Voor iedere mogelijke toepassing bieden unistats® professionele opschaling en dezelfde stabiele procesomstandigheden van hetMore Product Information