VWR®, Verwarmingscirculatoren
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
462-0219EA 4710 EUR
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR®, Verwarmingscirculatoren
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met ingebouwde circulatiethermostaat
Roestvrijstalen circulatiebaden met een temperatuurregelaar van het type Advanced Programmable of Advanced Digital. Navigatie bij beide typen is eenvoudig dankzij grote, intuïtieve displays en meerdere communicatieopties, waaronder USB-A en -B, RS232/485, Ethernet en een externe temperatuursonde. De afvoer van het reservoir is toegankelijk door het voorpaneel te verwijderen. Alle modellen hebben een beveiliging voor hoge temperaturen met instelbare uitschakelpunten, evenals een beveiliging tegen oververhitting. Het DuraTop™-oppervlak blijft koel als u met hoge temperaturen werkt.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable