VWR®, Baden voor thermostaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
462-0263EA 1300 EUR
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Baden voor thermostaten
Baden Waterbaden, ongeroerd
Gemaakt van roestvrij staal of polycarbonaat. Ideaal voor gebruik met VWR® dompelthermostaten. Voor gebruik waar de duurzaamheid van roestvrij staal of de transparantie van polycarbonaat voordelig zijn.
  • Open baden, ideaal voor gebruik met dompelthermostaten van VWR® of andere fabrikanten
  • Verkrijgbaar in roestvrij staal of polycarbonaat
  • Robuust en duurzaam
  • Makkelijk schoon te maken
Opmerking : de hieronder vermelde waarden voor het temperatuurbereik zijn alleen van toepassing wanneer de vaten worden gebruikt in combinatie metMore Product Information