Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol Security-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 3390 EUR
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol Security-serie
Ovens Standaard ovens
Verwarmings- en droogovens met gecoate buitenkant of buitenkant van roestvrij staal. Met de timer kunt u de oven in- of uitschakelen na een vooraf ingestelde tijd, met een keuze uit instellingen voor een week, uur of realtime. Apparaten met natuurlijke convectie zijn ideaal voor rustige droging en opwarming, om delicate monsters te beschermen. Apparaten met geforceerde convectie beschikken over een instelbare ventilatorsnelheid en zijn geschikt voor snellere droging en opwarming, en superieure temperatuuruniformiteit.
  • Standaard oververhittingsalarm en als extra een alarm voor lage
More Product Information