Vacuümdroogovens, VD- en VDL-serie
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7860 EUR
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vacuümdroogovens, VD- en VDL-serie
Ovens Vacuümovens
De vacuümdroogovens van de VD-serie voor het snel en voorzichtig drogen van niet-brandbare solventen leveren indrukwekkende prestaties door hun nauwkeurige temperatuurregeling en zacht drogen. Hun expansierektechnologie zorgt ook voor een optimale warmteoverdracht, planken zorgen voor een flexibele plaatsing en het interieur van de oven is gemakkelijk schoon te maken. De VDL-serie veiligheidsvacuümdroogovens zorgen voor maximale veiligheid bij het drogen van brandbare organische solventen en zijn op veiligheid getest door een door de staat erkend testinstituut (GS-keurmerk). VD/VDL-unitsMore Product Information