Exsiccatorkasten, SICCO Star-serie
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 1250 EUR
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Exsiccatorkasten, SICCO Star-serie
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Deze transparante PMMA of borosilicaatglas 3. 3 kasten hebben een verstevigd aluminium frame, deur met schuimrubberen pakking en magneetstrip. Ontworpen voor het opslaan of drogen van vochtgevoelige producten met silicagel. De gecontroleerde omgeving in de exsiccator is ideaal voor het opslaan van referentiematerialen, bewaarde monsters, metallografische monsters, tabak en DNA-monsters. Super-Star-kasten kunnen worden gevuld met inert gas, b.v. Stikstof voor een veilige opslag van giftige chemicaliën.
  • Een op de deur geplaatste elektronische hygrometer geeft de minimum- en