Exsiccatoren, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 169 EUR
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Exsiccatoren, DURAN®
Exsiccatoren Exsiccatoren, glas
DURAN® helder borosilicaatglas 3.3. Keuze uit modellen met vlakke flens, NOVUS NS ²⁴/₂₉ verbinding, en uitlaat in deksel met afsluitkraan of exsiccatoren met vlakke flens zonder verbinding en deksel met knop.
  • Ideaal voor toepassingen met en zonder vacuüm
  • Geleverd inclusief deksel
Certificaten: According to DIN ISO 13130
Bestelinformatie: De meeste worden geleverd exclusief plaat. U kunt de plaat afzonderlijk bestellen.