Exsiccatoren, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 84.9 EUR
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Exsiccatoren, DURAN®
Exsiccatoren Sokkels voor exsiccatoren
DURAN®, borosilicaatglas 3.3. Ideaal voor het drogen en droogprocessen, opslag onder vacuüm en bescherming tegen de invloeden van lucht en vocht. Toepassingen zijn onder andere van organismecultuur, onderzoek van en corrosietests op materialen, reiniging van apparatuur voor analyse van sporenelementen, gas- en vloeistofreacties en gebruik als een mini-cleanroom voor chiptechnologie.
  • Keuze uit verscheidene exsiccatorcomponenten voor diverse toepassingen
  • Verhoogde veiligheid dankzij hoogwaardig Duran®-borosilicaatglas
  • Alle modellen hebben een flens met
More Product Information