VWR®, Eco Premium ULT vriezers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
471-1252EA 14030 EUR
471-1252 471-1253
VWR®, Eco Premium ULT vriezers
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
VWR® ULT Eco Premium-vriezers zijn ontworpen voor veilige en betrouwbare opslag van gevoelige monsters. Ze kenmerken zich door een ergonomische bediening en een laag energieverbruik.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet
More Product Information