Vriezers met ultralage temperatuur, TSX Universal
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
TSX40086FA TSX50086FA TSX60086FA TSX70086FA
471-1315EA 19600 EUR
471-1315 471-1316 471-1317 471-1318
Vriezers met ultralage temperatuur, TSX Universal
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
TSX Universal Series ULT-vriezers zijn het toppunt van betrouwbaarheid, duurzaamheid en innovatie en bevatten inzichten uit meer dan 80 jaar ervaring om elk aspect van het systeem te verbeteren. Updates van de compressoren met variabele snelheid hebben de TSX Universal aanpasbaar gemaakt in alle workflows. Ze zijn verkrijgbaar in vier capaciteiten, zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd met een verbetering van de energie-efficiëntie van 33%, ACT-gelabeld en geproduceerd in een Zero-Waste to Landfill-gecertificeerde fabriek.
  • Universele V-Drive-technologie zorgt voor een kleinere piekvariatie,