Dewar-kolven, type GSS
Leverancier: KGW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2300 2302 2303 2304 2305 2680 2681 2682 2301
478-5432EA 607 EUR
478-5432 478-5435 478-5434 478-5431 478-5436 478-5142 478-5143 478-5144 478-5433
Dewar-kolven, type GSS
Dewars en cryogene vaten
Dewar-kolven, roestvrij staal, voor opslag en transport van vloeibare stikstof, droog ijs en andere koelmiddelen. Ze worden geïsoleerd door middel van vacuüm en hebben een temperatuurbereik van −200 tot +200 °C.
  • Met zijgrip en transporthandvat