Vriescontainers, Mr. Frosty, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Vriescontainers, Mr. Frosty, Nalgene®
Dozen Koelboxen en koeltassen
PC container met blauw deksel van HDPE, buishouder van wit HDPE en inzetstuk van schuim
  • Geschikt voor 12 tot 18 tubes en een schroefdop houdt de samples binnenin vast in het geval dat de container per ongeluk omvalt
  • Geen contact met de alcohol: geen wicking, geen verwijdering van het etiket en geen compromissen over de handbedrukking van de tube
Garandeert de kritieke, herhaalbare koelsnelheid van 1 °C/minuut, die vereist is voor een succesvolle cryo-bewaring en terugwinning van cellen. Economisch, gebruiksvriendelijk; u hebt alleen isopropylalcoholMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)