Opslagbuisjes, met barcode, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8500 8501 8502 8503 8509 8510
479-0968EA 896.39 EUR
479-0968 479-0969 479-0970 479-0971 479-0972 479-0973
Opslagbuisjes, met barcode, Corning®
Buisjes Microbuisjes
PP. De 1D/2D opslagbuisjes zijn innovatief met zowel een lineaire 1D als 2D-barcode geëtst op elk buisje.
  • Maximale informatie, 14×14 stippen 2D-barcode
  • Barcodestabiliteit, laser-geëtst, niet een bevestigd label
  • Compatibiliteit met verbindingen, gehele polypropyleen structuur, waardoor ze inert zijn