Sluitingen voor CryoTube™, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
363436 336078 336088 336081 336092 336094
391-7638EA 403 EUR
391-7638 479-2476 479-2478 479-2477 479-2479 479-2480
Sluitingen voor CryoTube™, Nunc™
Sluitingen Sluitingen voor cryovials
Deze gekleurde doppen kunnen gebruikt worden met Nunc™ CryoTube™ vials met interne schroefdraad.
  • Bevat een siliconenpakking om de beste afdichting te bieden