Cryovials, CryoTubes™, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
363401 363452 366656 368632 375418 377267 351934 337516 347597 347627 347643 366524 375353 377224 379146 379189 367997 363452_CZ
479-6837EA 206 EUR
479-6837 479-6839 479-6840 479-6841 479-6847 479-6843 479-6852 479-6848 479-6849 479-6850 479-6836 479-6838 479-6846 479-6842 479-6845 479-6844 479-1159 479-3202
Cryovials, CryoTubes™, Nunc™
flesjes
PP met PP-schroefdop en wit schrijfveld, steriel. Geschikt voor de opslag van celculturen, bacteriën en andere monsters op extreem lage temperaturen. Te gebruiken in vriezers, evenals in de gasfase van vloeibare stikstof*.
Niet-toxisch, niet-pyrogeen.
Voldoen aan de IATA-voorschriften voor het luchttransport van biologische monsters.
* Waarschuwing: Gebruik CryoTubes™ alleen voor het invriezen in vloeibare stikstof (in vloeibare fase) als deze op reglementaire wijze in CryoFlex™ beschermhulzen zijn geseald. Bij onjuist gebruik kan er vloeibare stikstof in de buisjes wordenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage
Milieu certificering ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) IRECS