Autoclaven, LABOKLAV
Leverancier: SHP Steriltechnik
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 15840 EUR
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoclaven, LABOKLAV
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
Dankzij het volledig nieuwe concept kan de eenheid als voor- of bovenlader worden geïnstalleerd. Bij SHP-autoclaven is geen sprake meer van horizontale of verticale eenheden. Onafhankelijk of de eenheid horizontaal of verticaal wordt geïnstalleerd, de eenheid blijft hetzelfde. Zelfs in een later stadium kan de eenheid nog worden gewijzigd van verticale in horizontale installatie of andersom, zonder dat er grote technische wijzigingen nodig zijn (neem a.u.b. contact met ons op). Als ze worden geïnstalleerd als horizontaal model, zijn de eenheden zelfs stapelbaar. Roestvrijstalen 316L kamer enMore Product Information