VWR® VAPOUR-Line LiteII Autoclaven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
481-0846EA 2710 EUR
481-0846 481-0847
VWR® VAPOUR-Line LiteII Autoclaven
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
Autoclaaf voor incidenteel gebruik. Behuizing uit roestvrij staal AISI 304 gemakkelijk te onderhouden en te ontsmetten, inwendige kamer uit aluminium geïsoleerd deksel bestaande uit ABS en roestvrij staal met vergrendelsysteem.
  • Automatische microprocessor gestuurde temperatuurregeling
  • Digitale aflezing van temperatuur en sterilisatietijd
  • Automatische verluchtingsventiel
  • Temperatuurbeveiliging, verstevigde verwarmingselementen en Pt-controlesonde
  • Automatische sterilisatieprogramma's
  • Met geïntegreerde printer volgens GLP
Instructions are GLP and ENMore Product Information