Sporenschijven, Sportrol™
Leverancier: CROSSTEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BG-106D BS-106D
489-0094EA 215 EUR
489-0094 489-0095
Sporenschijven, Sportrol™
Sterilisatie-indicatoren
Biologische sterilisatieschijfjes worden gebruikt ter validatie van de sterilisatiecyclus in kleine ruimten van voorwerpen waarin een sporenstrip van standaardformaat niet past, zoals in spuiten, slangen of onder doppen. Sporenschijfjes worden vervaardigd door papieren schijfjes met sporensuspensies met een gecertificeerde populatie en weerstand te inoculeren.
  • Sporenpopulatie: 106 sporen per schijfje
  • Schijfdiameter: 6,35 mm
  • Levensduur van 24 maanden bij opslag onder de aangegeven omstandigheden
Certificaten: Conform USP- en ISO 11138-1-normen.