J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
49008-0004EA 623 EUR
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Pipettips
Geschikt voor robotinstrumenten van derden Hamilton Microlab Star en Nimbus. Verkrijgbaar in geleidende versie, met of zonder filter, en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
  • Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
  • Ultramoderne kwaliteitscontrole
  • Ideaal voor analyses met een hoge doorvoer
  • Trays met barcode voor geautomatiseerde identificatie
  • Verpakt in blisterverpakking
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and otherMore Product Information