J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
49209-0105EA 474 EUR
49209-0105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
Pipettips
Geschikt voor gebruik met Roche MagNA Pure instrumenten. Verkrijgbaar in geleidende versie, met filter, en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
  • Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
  • Ultramoderne kwaliteitscontrole
  • Trays met barcode voor geautomatiseerde identificatie
  • Zuiverheidsniveau: PCR clean
  • Ideaal voor analyses met een hoge doorvoer
  • Verpakt in blisterverpakking
De validatie van de tips op het instrument voor specifieke toepassingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.