VWR®, testzeven, 200×50 mm, met vierkante gaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-0799EA 185 EUR
510-0799 510-0800 510-0801 510-0802 510-0803 510-0804 510-0805 510-0806 510-0807 510-0808 510-0809 510-0810 510-0811 510-0812 510-0813 510-0814 510-0815 510-0816 510-0817 510-0818 510-0819 510-0820 510-0821 510-0822 510-0823 510-0824 510-0825 510-0826 510-0827 510-0828 510-0829 510-0830 510-0831 510-0832 510-0833 510-0834 510-0835 510-0836 510-0837 510-0838 510-0839
VWR®, testzeven, 200×50 mm, met vierkante gaten
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geperforeerde platen: Gegalvaniseerd staal, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijkeMore Product Information