VWR®, testzeven, 315×75 mm, met vierkante gaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-1187EA 313 EUR
510-1187 510-1188 510-1189 510-1190 510-1191 510-1192 510-1193 510-1194 510-1195 510-1196 510-1197 510-1198 510-1199 510-1200 510-1202 510-1203 510-1204 510-1205 510-1206 510-1207 510-1208 510-1209 510-1210 510-1211 510-1212 510-1213 510-1214 510-1215 510-1216 510-1217 510-1218 510-1219 510-1220 510-1221 510-1222 510-1223 510-1224 510-1225 510-1226 510-1227 510-1228
VWR®, testzeven, 315×75 mm, met vierkante gaten
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geperforeerde platen: Gegalvaniseerd staal, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijkeMore Product Information