VWR®, Testzeven, 450×70 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-1693EA 666 EUR
510-1693 510-1687 510-1700 510-1699 510-1698 510-1697 510-1696 510-1701 510-1694 510-1704 510-1692 510-1691 510-1690 510-1689 510-1688 510-1695 510-1709 510-1716 510-1715 510-1714 510-1713 510-1712 510-1702 510-1710 510-1718 510-1708 510-1707 510-1706 510-1705 510-1685 510-1703 510-1711 510-1719 510-1686 510-1759 510-1766 510-1765 510-1764 510-1763 510-1762 510-1752 510-1760 510-1769 510-1758 510-1757 510-1756 510-1755 510-1754 510-1717 510-1761 510-1775 510-1781 510-1780 510-1779 510-1778 510-1767 510-1776 510-1768 510-1774 510-1773 510-1772 510-1771 510-1770 510-1751 510-1777 510-1726 510-1733 510-1732 510-1731 510-1730 510-1729 510-1753 510-1727 510-1736 510-1725 510-1724 510-1723 510-1722 510-1721 510-1720 510-1728 510-1742 510-1750 510-1749 510-1748 510-1747 510-1746 510-1745 510-1734 510-1743 510-1735 510-1741 510-1740 510-1739 510-1738 510-1737 510-1744
VWR®, Testzeven, 450×70 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-More Product Information