VWR®, testzeven, 300×30 mm, met vierkante gaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-2649EA 281 EUR
510-2649 510-2650 510-2651 510-2652 510-2653 510-2654 510-2655 510-2656 510-2657 510-2658 510-2659 510-2660 510-2661 510-2662 510-2663 510-2664 510-2665 510-2666 510-2667 510-2668 510-2669 510-2670 510-2671 510-2672 510-2673 510-2674 510-2675 510-2676 510-2677 510-2678 510-2679 510-2680 510-2681 510-2682 510-2683 510-2684 510-2685 510-2686 510-2687 510-2688 510-2689
VWR®, testzeven, 300×30 mm, met vierkante gaten
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geperforeerde platen: Gegalvaniseerd staal, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijkeMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable