VWR®, testzeven, 305×60 mm, met vierkante gaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-2929EA 281 EUR
510-2929 510-2930 510-2931 510-2932 510-2933 510-2934 510-2935 510-2936 510-2937 510-2938 510-3300 510-3301 510-3302 510-3303 510-3304 510-3305 510-3306 510-3307 510-3308 510-3309 510-3310 510-3311 510-3312 510-3313 510-3314 510-3315 510-3316 510-3317 510-3318 510-3319 510-3320 510-3321 510-3322 510-3323 510-3324 510-3325 510-3326 510-3327 510-3328 510-3329 510-3330
VWR®, testzeven, 305×60 mm, met vierkante gaten
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geperforeerde platen: Gegalvaniseerd staal, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijkeMore Product Information