VWR®, Testzeven, 400×65 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-3478EA 418 EUR
510-3478 510-3479 510-3480 510-3481 510-3482 510-3483 510-3484 510-3485 510-3486 510-3487 510-3488 510-3489 510-3490 510-3491 510-3492 510-3493 510-3494 510-3495 510-3496 510-3497 510-3498 510-3499 510-3500 510-3501 510-3502 510-3503 510-3504 510-3505 510-3506 510-3507 510-3508 510-3509 510-3510 510-3511 510-3512 510-3513 510-3514 510-3515 510-3516 510-3517 510-3518 510-3519 510-3520 510-3521 510-3522 510-3523 510-3524 510-3525 510-3526 510-3527 510-3528 510-3529 510-3530 510-3531 510-3532 510-3533 510-3534 510-3535 510-3536 510-3537 510-3538 510-3539 510-3540 510-3541 510-3542 510-3543 510-3544 510-3545 510-3546 510-3547 510-3548 510-3549 510-3550 510-3551 510-3552 510-3553 510-3554 510-3555 510-3556 510-3557 510-3558 510-3559 510-3560 510-3561 510-3562 510-3563 510-3564 510-3565 510-3566 510-3567 510-3568 510-3569
VWR®, Testzeven, 400×65 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-More Product Information